Imprimer
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR926903-100MG OR926903-1G OR926903-250MG
APOSOR926903-100MGEA 34.4 EUR
APOSOR926903-100MG APOSOR926903-1G APOSOR926903-250MG
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dichlorofuro[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520866
Numéro CAS: 956034-07-4