Imprimer
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926895-1G OR926895-5G
APOSOR926895-1GEA 328 EUR
APOSOR926895-1G APOSOR926895-5G
6-Chloro-quinolin-4-ylamine 95%
6-Chloro-quinolin-4-ylamine
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658304
Numéro CAS: 20028-60-8