Imprimer
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acrylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926712-1G OR926712-250MG
APOSOR926712-1GEA 538 EUR
APOSOR926712-1G APOSOR926712-250MG
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acrylic acid 95%
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462197
Numéro CAS: 21937-88-2