Imprimer
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926685-1G OR926685-5G
APOSOR926685-1GEA 139 EUR
APOSOR926685-1G APOSOR926685-5G
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-m-Tolylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059844
Numéro CAS: 915921-67-4