Imprimer
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926379-1G OR926379-250MG
APOSOR926379-1GEA 864 EUR
APOSOR926379-1G APOSOR926379-250MG
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12027080
Numéro CAS: 449756-97-2