Imprimer
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 806 EUR
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234561
Numéro CAS: 2226-86-0