Imprimer
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR926014-1G OR926014-250MG
APOSOR926014-1GEA 80.1 EUR
APOSOR926014-1G APOSOR926014-250MG
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Formule: C6H8N2OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079592
Numéro CAS: 34171-37-4