Imprimer
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 179 EUR
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Formule: C₅H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12912988
Numéro CAS: 56012-38-5