Imprimer
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-1GEA 60.9 EUR
APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668325
Numéro CAS: 110256-15-0