Imprimer
Isocyanate de trichloroacetyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925510-25G OR925510-5G
APOSOR925510-25GEA 429 EUR
APOSOR925510-25G APOSOR925510-5G
Isocyanate de trichloroacetyle 95%
Isocyanate de trichloroacetyle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₃Cl₃NO₂
Point d'ébullition: 80…85 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002033
Numéro CAS: 3019-71-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III