Imprimer
Diacetone acrylamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925264-25G OR925264-100G OR925264-500G
APOSOR925264-25GEA 21.5 EUR
APOSOR925264-25G APOSOR925264-100G APOSOR925264-500G
Diacetone acrylamide 95%
Diacetone acrylamide
Formule: C₉H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008788
Numéro CAS: 2873-97-4