Imprimer
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Pyridylmethyl)cyclohexylamine, N-Cyclohexyl-2-picolylamine
OR925247-1G OR925247-5G
APOSOR925247-1GEA 183 EUR
APOSOR925247-1G APOSOR925247-5G
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine 95%
2-(Cyclohexylaminomethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01135534
Numéro CAS: 68339-45-7