Imprimer
3-Éthylpent-1-yne-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethylpent-1-yn-3-ol, 3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentyne
OR925228-1G OR925228-25G OR925228-5G
APOSOR925228-1GEA 132 EUR
APOSOR925228-1G APOSOR925228-25G APOSOR925228-5G
3-Éthylpent-1-yne-3-ol 95%
3-Éthylpent-1-yne-3-ol
Formule: C₇H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014392
Numéro CAS: 6285-06-9