Imprimer
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
OR925208-25G OR925208-5G
APOSOR925208-25GEA 190 EUR
APOSOR925208-25G APOSOR925208-5G
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride 97%
3-Chloro-2,6-xylidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683075
Numéro CAS: 72725-98-5