Imprimer
Isocyanate de 2-éthylphényle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925112-1G OR925112-5G
APOSOR925112-1GEA 116 EUR
APOSOR925112-1G APOSOR925112-5G
Isocyanate de 2-éthylphényle 95%
Isocyanate de 2-éthylphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Point d'ébullition: 56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002013
Numéro CAS: 40411-25-4