Imprimer
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine, (R)-1-Cyclohexylethylamine
OR925101-25G OR925101-5G
APOSOR925101-25GEA 244 EUR
APOSOR925101-25G APOSOR925101-5G
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine 95%
(R)-(-)-α-Cyclohexaneméthylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043338
Numéro CAS: 5913-13-3