Imprimer
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR924988-10G OR924988-1G OR924988-5G
APOSOR924988-10GEA 187 EUR
APOSOR924988-10G APOSOR924988-1G APOSOR924988-5G
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07380875
Numéro CAS: 111851-98-0