Imprimer
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924756-100G OR924756-25G OR924756-5G
APOSOR924756-100GEA 647 EUR
APOSOR924756-100G APOSOR924756-25G APOSOR924756-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₁₁H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01195305
Numéro CAS: 4169-19-1