Imprimer
Acétate de o-tolyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic acid o-Tolyl ester, Acetic acid o-Cresyl ester, o-Cresyl acetate
OR924691-100G OR924691-500G
APOSOR924691-100GEA 172 EUR
APOSOR924691-100G APOSOR924691-500G
Acétate de o-tolyle 98%
Acétate de o-tolyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053704
Numéro CAS: 533-18-6