Imprimer
Chloroacétate d'isopropyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924675-100G OR924675-500G
APOSOR924675-100GEA 145 EUR
APOSOR924675-100G APOSOR924675-500G
Chloroacétate d'isopropyle 95%
Chloroacétate d'isopropyle
Formule: C₅H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040410
Numéro CAS: 105-48-6