Imprimer
trans-4-Méthylcyclohexanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924640-25G OR924640-5G
APOSOR924640-25GEA 431 EUR
APOSOR924640-25G APOSOR924640-5G
trans-4-Méthylcyclohexanol 97%
trans-4-Méthylcyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O
Numéro MDL: MFCD00064171
Numéro CAS: 7731-29-5