Imprimer
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Formamido-3-phenylpropanoic acid
OR924498-25G OR924498-5G
APOSOR924498-25GEA 192 EUR
APOSOR924498-25G APOSOR924498-5G
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
N-Formyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063281
Numéro CAS: 4289-95-6