Imprimer
3-Propoxy-1-propanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-3-propoxypropane
OR924493-1G OR924493-5G
APOSOR924493-1GEA 91.5 EUR
APOSOR924493-1G APOSOR924493-5G
3-Propoxy-1-propanamine 95%
3-Propoxy-1-propanamine
Formule: C₆H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129001
Numéro CAS: 16728-59-9