Imprimer
3,3-Dimethoxypropiononitrile 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
OR924380-5G OR924380-1G OR924380-10G
APOSOR924380-5GEA 287 EUR
APOSOR924380-5G APOSOR924380-1G APOSOR924380-10G
3,3-Dimethoxypropiononitrile 93%
3,3-Dimethoxypropiononitrile
Formule: C₅H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044797
Numéro CAS: 57597-62-3