Imprimer
5-Bromoindazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromoindazole 97%
5-Bromoindazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00839493
Numéro CAS: 53857-57-1