Imprimer
4-Chloro-N-méthylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924273-100G OR924273-25G
APOSOR924273-100GEA 317 EUR
APOSOR924273-100G APOSOR924273-25G
4-Chloro-N-méthylaniline 98%
4-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 239
Densité: 1.169
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000614
Numéro CAS: 932-96-7