Imprimer
N-Ethylpropionamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924195-25G OR924195-5G
APOSOR924195-25GEA 335 EUR
APOSOR924195-25G APOSOR924195-5G
N-Ethylpropionamide 95%
N-Ethylpropionamide
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059388
Numéro CAS: 5129-72-6