Imprimer
Isobutylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
OR924170-25G OR924170-100G
APOSOR924170-25GEA 79.9 EUR
APOSOR924170-25G APOSOR924170-100G
Isobutylamine hydrochloride 98%
Isobutylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060199
Numéro CAS: 5041-09-8