Imprimer
sec-Butyl acetoacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetoacetic Acid sec-Butyl Ester
OR924151-25G OR924151-5G
APOSOR924151-25GEA 377 EUR
APOSOR924151-25G APOSOR924151-5G
sec-Butyl acetoacetate 95%
sec-Butyl acetoacetate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059392
Numéro CAS: 13562-76-0