Imprimer
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diacetone alcohol
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 125 EUR
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone 95%
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 166
Point de fusion: -44
Point d'éclair: 58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
Merck Index: 13,02983