Imprimer
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-2-Cyclobutylglycine, Boc-DL-2-Cyclobutyl-Gly-OH
OR923988-1G OR923988-500MG
APOSOR923988-1GEA 393 EUR
APOSOR923988-1G APOSOR923988-500MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264345
Numéro CAS: 811460-95-4