Imprimer
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
OR923916-1G OR923916-5G
APOSOR923916-1GEA 150 EUR
APOSOR923916-1G APOSOR923916-5G
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190.158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973979
Numéro CAS: 10553-11-4