Imprimer
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-4-pentene-1,2-dicarboxylic Anhydride, (beta-Methallyl)succinic Anhydride
OR923717-1G OR923717-25G OR923717-5G
APOSOR923717-1GEA 145 EUR
APOSOR923717-1G APOSOR923717-25G APOSOR923717-5G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075477
Numéro CAS: 18908-20-8