Imprimer
Anhydride isobutyrique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923617-100G OR923617-1KG OR923617-500G
APOSOR923617-100GEA 125 EUR
APOSOR923617-100G APOSOR923617-1KG APOSOR923617-500G
Anhydride isobutyrique 95%
Anhydride isobutyrique
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008913
Numéro CAS: 97-72-3