Imprimer
4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923390-1G OR923390-25G OR923390-5G
APOSOR923390-1GEA 50.2 EUR
APOSOR923390-1G APOSOR923390-25G APOSOR923390-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone 95%
4-Methyl-1-acetonaphthone
Formule: C₁₃H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671556
Numéro CAS: 28418-86-2