Imprimer
Ethyl glycidyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923221-100G OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA 435 EUR
APOSOR923221-100G APOSOR923221-25G
Ethyl glycidyl ether 95%
Ethyl glycidyl ether
Formule: C₅H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085264
Numéro CAS: 4016-11-9