Imprimer
Oxyde de phényle et de m-tolyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
OR923189-100G OR923189-500G
APOSOR923189-100GEA 89.9 EUR
APOSOR923189-100G APOSOR923189-500G
Oxyde de phényle et de m-tolyle 95%
Oxyde de phényle et de m-tolyle
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Point d'ébullition: 271
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008531
Numéro CAS: 3586-14-9