Imprimer
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923013-1G OR923013-5G
APOSOR923013-1GEA 253 EUR
APOSOR923013-1G APOSOR923013-5G
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Isopropyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule: C₅H₉N₃O
MW: 127.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09042012
Numéro CAS: 65283-97-8