Imprimer
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922883-25G OR922883-5G
APOSOR922883-25GEA 171 EUR
APOSOR922883-25G APOSOR922883-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point de fusion: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191450
Numéro CAS: 22042-73-5