Imprimer
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolanne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922672-100G OR922672-25G
APOSOR922672-100GEA 215 EUR
APOSOR922672-100G APOSOR922672-25G
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolanne 98%
2-Éthyl-2-méthyl-1,3-dioxolanne
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014108
Numéro CAS: 126-39-6