Imprimer
N,N-Diéthyl-2-pyridinamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922656-1G OR922656-25G OR922656-5G
APOSOR922656-1GEA 154 EUR
APOSOR922656-1G APOSOR922656-25G APOSOR922656-5G
N,N-Diéthyl-2-pyridinamine 95%
N,N-Diéthyl-2-pyridinamine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059777
Numéro CAS: 36075-06-6