Imprimer
3-Méthyl-3-pentanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diethylmethylcarbinol
OR922588-100G OR922588-5G OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA 255 EUR
APOSOR922588-100G APOSOR922588-5G APOSOR922588-25G
3-Méthyl-3-pentanol 98%
3-Méthyl-3-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 123
Point de fusion: -53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004483
Numéro CAS: 77-74-7