4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922544-25G
OR922544-5G
APOSOR922544-25GEA
54.4
EUR
APOSOR922544-25G
APOSOR922544-5G
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) 95%
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formule:
C₁₁H₂₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01017412 Numéro CAS: 54410-90-1 |