Imprimer
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922489-1G OR922489-5G
APOSOR922489-1GEA 219 EUR
APOSOR922489-1G APOSOR922489-5G
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
3-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07392462
Numéro CAS: 38002-95-8