Imprimer
ε-Hexalactone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922393-100G OR922393-500G
APOSOR922393-100GEA 0 EUR
APOSOR922393-100G APOSOR922393-500G
ε-Hexalactone 95%
ε-Hexalactone
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003267
Numéro CAS: 502-44-3