Imprimer
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922328-1G OR922328-250MG
APOSOR922328-1GEA 985 EUR
APOSOR922328-1G APOSOR922328-250MG
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine 98%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-3-amine
Formule: C₈H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800570
Numéro CAS: 178209-29-5