Imprimer
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922248-1G OR922248-5G
APOSOR922248-1GEA 161 EUR
APOSOR922248-1G APOSOR922248-5G
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00598413
Numéro CAS: 5780-00-7