Imprimer
Isobutamben (4-Aminobenzoate d'isobutyle) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922243-1G OR922243-25G OR922243-5G
APOSOR922243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR922243-1G APOSOR922243-25G APOSOR922243-5G
Isobutamben (4-Aminobenzoate d'isobutyle) 98%
Isobutamben (4-Aminobenzoate d'isobutyle)
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017110
Numéro CAS: 94-14-4