Imprimer
Zinc formate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR922222-25G OR922222-100G OR922222-500G
APOSOR922222-25GEA 29 EUR
APOSOR922222-25G APOSOR922222-100G APOSOR922222-500G
Zinc formate 95+%
Zinc formate
Formule: C₂H₂O₄Zn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050836
Numéro CAS: 557-41-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III