Imprimer
Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Dipyridyl ketoxime
OR922157-1G OR922157-5G
APOSOR922157-1GEA 219 EUR
APOSOR922157-1G APOSOR922157-5G
Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Di(2-pyridyl) ketone oxime
Formule: C₁₁H₉N₃O
MW: 199.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006311
Numéro CAS: 1562-95-4